AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 7,00
Artikelnr. METT51350020
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Artikelnr. METT51350020
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 7,00
CAS Nummer:  
Preis
91,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • pH-Wert:
    7,00
Spezifikationen