AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions | Avantor
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 10,00, 6
Artikelnr. METT51350024
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Artikelnr. METT51350024
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 10,00, 6
CAS Nummer:  
Preis
91,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    6
  • Bezeichnung:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • pH-Wert:
    10,00