pH buffer solutions, certified (DKD)
DKD certified buffer solution, 9,21, 6× 250 ml, 6
Anbieter: Mettler - Toledo
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifizierung: The DKD (Deutscher Kalibrierdienst, German Calibration Service) certified buffers are the ideally suitable products for regulated industries. DKD is accepted by other accreditation bodies within the scope of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:6
- Bezeichnung:DKD certified buffer solution
- Pk Info:6× 250 ml
- pH-Wert:9,21
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.