AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 2,00, 250 mL
  METT51350002
pH buffer solutions
  METT51350002
 :  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 2,00, 250 mL
 :  
25,20 €
1 * 250 mL
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Technical buffer solution, 250 ml
  • pH-Wert:
    2,00