Rückschlagventile
Non return valve with black printed directional arrow, 8 - 10 mm ID
Artikelnr. 229-0137
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Rückschlagventile mit geprägtem oder schwarz aufgedrucktem Richtungspfeil. Mit konischen Tüllen. Vielfältig verwendbar. PP, durchscheinend.
- Druckbelastbar max. 4 bar
- Betriebstemperatur bis +40 °C
- Mit PP-Ventilkugel
Dokumente
BURK8714-0060_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Bezeichnung:Non return valve with black printed directional arrow
- Seq:04
- Schlauchgröße:8 - 10 mm ID