Wolframtrioxid 99+%
Kst.-Flasche, 500 g
: Tungsten (VI) oxide
- :1314-35-8
- :O₃W
- :MFCD00011466
- :231.84 g/mol
- :12,09947
- :1470…1475 °C
- :7,16 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 7.16 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :215-231-4
Dokumente
ACRO21421
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
- Appearance:Yellow to yellow-green Powder
- Assay:≥99.0 %
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:500 g