Pipette tips
Gilson type, graduated, bevelled, 2 - 200 µl, -, Transparent, Gilson P20/P50/P100/P200, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, Bulk (25×1000)
: DELTALAB
- Verpackt:Bulk (25×1000)
- Steril:-
- Volumen:2 - 200 µl
- Seq:08
- Spitzentyp:Gilson type, graduated, bevelled
- Spitzenfarbe:Transparent
- Zur Nutzung mit:Gilson P20/P50/P100/P200, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL