Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Permanentmarker | Avantor
Permanentmarker
Permanentmarker, feine Spitze, Schwarz
Artikelnr. DIALPEN50BK
Permanentmarker
Artikelnr. DIALPEN50BK
Permanentmarker
Permanentmarker
Permanentmarker, feine Spitze, Schwarz
Preis
58,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Der Pentel N50 Marker hat eine faserverstärkte Spitze, die ihre Form behält. Schreibt auf nahezu jeder Oberfläche, einschließlich Karton, Metall, Holz, Glas und Kunststoff. Die 4,3 mm-Spitze schreibt mit einer Linienbreite von ∼2,2 mm.
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Abgerundete Spitze
Spezifikationen
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Permanentmarker, feine Spitze
  • Seq:
    01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.