AuftragsverfolgungKontakt
Microplate Lids | Avantor
Microplate Lids
Microplate lid for MTP/DWP, PCR Clean (non sterile), (5 bags×16), Unsteril
Artikelnr. 737-0198
Anbieter:   EPPENDORF
Microplate Lids
Artikelnr. 737-0198
Anbieter:  EPPENDORF
Microplate Lids
Microplate Lids
Microplate lid for MTP/DWP, PCR Clean (non sterile), (5 bags×16), Unsteril
Preis
140,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 80 ST
Product Details & Documents
Protect your samples with Eppendorf® Microplate Lids, perfect for incubation and short-term storage. Stable, flexible protection available in 'PCR Clean' and 'Sterile' grades, ensuring your samples stay pure and uncontaminated.
  • Stable, flexible protection of samples during incubation and short-term storage
Spezifikationen
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Bezeichnung:
    Microplate lid for MTP/DWP, PCR Clean (non sterile), (5 bags×16)
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    737-0198
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung