AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Rund, PP | Avantor
Eimer, Rund, PP
Transparent, 15 L, 300 mm, 340 mm
Artikelnr. BURK2306-1015
Anbieter:   BURKLE
Eimer, Rund, PP
Artikelnr. BURK2306-1015
Anbieter:  BURKLE
Eimer, Rund, PP
Eimer, Rund, PP
Transparent, 15 L, 300 mm, 340 mm
Preis
46,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PP hergestellt, Durchscheinend.
  • Mit Griff
  • Mit Ausguss
  • Mit Inhaltsskala, Graduierung 1000 ml
  • Sterilisierbar
Eimer zum Transportieren, dekantieren und mischen. Sicheres Entleeren mit breitem Auslauf.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    15 L
  • Farbe:
    Transparent
  • Höhe:
    340 mm
  • Ø:
    300 mm