VWR®, Pasteur-Pipetten
Ohne Wattestopfen, geschlossene Spitze, abbrechbar, 2 ml, 230 mm
Artikelnr. 612-3850
Anbieter: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Kalknatronglas, Einmalgebrauch.
- Unsteril
- Gleichmäßigkeit bei der Produktion durch automatisierten Herstellungsprozess
- Saugrohrende mit Verengung für Wattestopfen
- Außendurchmesser oberer Körper: 7,1 mm, Wandstärke: 0,53 mm, Außen-Ø Düse: 1,50 mm
Certificates
Search by Lot NumberCentrifugation Solutions from Avantor VWR® for Centrifugation VWR® for Liquid Handling VWR® Glassware Solutions
Specifications
- Kapazität:2 ml
- Bezeichnung:Ohne Wattestopfen, geschlossene Spitze, abbrechbar
- Länge:230 mm
- Seq:05