Filtertrichter, MicroFunnel™
Product Details & Documents
Ideal für die Konzentration von Organismen in flüssigen Proben. Die flache, glatte Oberfläche ermöglicht die leichte Elution von Organismen oder Partikeln. Die Sammlung von Organismen oder Partikeln auf einer ebenen Fläche ist ideal für Rasterelektronenmikroskopie (REM)- oder Lichtmikroskop (LM)-Techniken. Gebrauchsfertiges Einwegdesign mit Filtrationsmembran mit Ø 47 mm verhindert eine Kreuzkontamination der Proben.
Membrane:
Polycarbonat mit PVP (Polyvinylpyrrolidon)-Benetzungsmittel
Filterfläche: 13,46 cm²
Ø×H: 100 ml: 61×76 mm mit Deckel; 300 ml: 88×91 mm mit Deckel
Packaging: Einzeln steril verpackt.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMembrane Filter Funnels, MicroFunnel™, PALL Laboratory
Application Notes
Spezifikationen
- Membran:Polycarbonat
- Porengröße:0,4 µm
- Kapazität:300 ml
- Bezeichnung:MicroFunnel™
- Material:PP