Filtertrichter, MicroFunnel™
MicroFunnel™, 100 ml, PP, Polycarbonat, 0,4 µm
Anbieter: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Springe zu:
Product Details & Documents
Ideal für die Konzentration von Organismen in flüssigen Proben. Die flache, glatte Oberfläche ermöglicht die leichte Elution von Organismen oder Partikeln. Die Sammlung von Organismen oder Partikeln auf einer ebenen Fläche ist ideal für Rasterelektronenmikroskopie (REM)- oder Lichtmikroskop (LM)-Techniken. Gebrauchsfertiges Einwegdesign mit Filtrationsmembran mit Ø 47 mm verhindert eine Kreuzkontamination der Proben.
Membrane:
Polycarbonat mit PVP (Polyvinylpyrrolidon)-Benetzungsmittel
Filterfläche: 13,46 cm²
Ø×H: 100 ml: 61×76 mm mit Deckel; 300 ml: 88×91 mm mit Deckel
Verpackung: Einzeln steril verpackt.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMembrane Filter Funnels, MicroFunnel™, PALL Laboratory
Anwendungshinweise
Spezifikationen
- Membran:Polycarbonat
- Porengröße:0,4 µm
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:MicroFunnel™
- Material:PP