Double bosshead
Double bosshead with M8 brass thumb bolt, 16 mm
Artikelnr. JUCHVL04810
Anbieter: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Springe zu:
Product Details & Documents
Double bosshead made from epoxy coated malleable iron.
: DIN 12895
Spezifikationen
- Bezeichnung:Double bosshead with M8 brass thumb bolt
- Seq:01
- Für Stab Ø:16 mm