Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchen, ohne P-Logo, 20,00 ml, Runder Boden, 23×75,5 mm, Klar, Nein
Artikelnr. PERCN9306216
Anbieter: PerkinElmer
Springe zu:
Product Details & Documents
Hergestellt aus Borosilikatglas Typ I, das alle Anforderungen der USP-, JP- und EP-Pharmakopöe erfüllt. Diese Fläschchen werden nach spezifischen Toleranzen gefertigt und garantieren die Passung und Funktion mit Geräten von PerkinElmer und anderen Herstellern.
- Druckablass-Sicherheitskappen für sichere Analysen bei jeder Temperatur
- Glas ist beständig gegen hohe Temperaturen und chemisch beständig gegenüber sauren, neutralen und alkalischen Lösungen.
- Verpackt in sauberer Umgebung
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Spezifikationen
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:23×75,5 mm
- Kapazität:20,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Fläschchen, ohne P-Logo
- Seq:06
- Boden:Runder Boden
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- PERCB0104241PTFE-beschichtete Silikonkappe/Feder, unmontiertEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - 142,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- PERCB0104242PTFE-beschichtete Silikonkappe/Feder, unmontiertEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 1 280,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- PERCB0104243Aluminiumbeschichtete Silikonkappe/Septum/Feder, unmontiertEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - 181,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- PERCB0104244Aluminiumbeschichtete Silikonkappe/Septum/Feder, unmontiertEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 2 060,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungSeptumVerfügbarkeitPreis
- PERCB0159356Aluminiumkappe, Sternfeder und SeptenButyl rotEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - 117,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- PERCB4000025Rote, PTFE-beschichtete Butylkautschukkappe, vormontiertEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 1 140,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- PERCB4000022PTFE-beschichtete Silikonkappe, vormontiertEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 1 240,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungSeptumVerfügbarkeitPreis
- PERCN9303350Aluminiumkappe, geriffeltButyl grauer StopfenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 655,00 €