Brenner
Radial torches, high solids torch with patented injector design, 1,8 mm ID
Artikelnr. VARI2010117500
Anbieter: VARIAN
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Taschenlampen lassen sich leicht anzünden und bleiben an, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden. Mit gleichmäßigem und stabilem Plasma für reproduzierbare Ergebnisse.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Radial torches, high solids torch with patented injector design, 1,8 mm ID
- Seq:09
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI2010070790Spare quartz torch bonnet for radial ICP-OESEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 180,05 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI7910051290GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torchesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 257,80 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI7910051490Transfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICPEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 257,80 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI3610007300Pre-optics cone for Liberty Series axial ICP-OESEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 915,95 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI8110002800Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OESEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 58,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI2010072900Spare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OESEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 186,68 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI2010083400Spare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OESEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 186,68 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.