AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Silikon
2,50 mm, 0,40 mm, 3,30 mm, Durchscheinend
  DENE3102533
Schläuche, Silikon
  DENE3102533
Schläuche, Silikon
Schläuche, Silikon
2,50 mm, 0,40 mm, 3,30 mm, Durchscheinend
53,80 €
1 * 25 m
Silicone, translucent.
  • Good chemical resistance
For laboratory application.
Temperature resistance: -60 to +200 °C
Hardness (Shore durometer A): 60
 : BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP -Europ. Pharmacopoeia, Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,30 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    2,50 mm
  • Wandstärke:
    0,40 mm
  • Farbe:
    Durchscheinend