CALIBRATION STANDARD 1 RARE EARTH METALS 1 * 100 mL
Artikelnr. ACCUMISA-01-1
Lieferant: AccuStandard
CALIBRATION STANDARD 1 RARE EARTH METALS 1 * 100 mL
Artikelnr. ACCUMISA-01-1
Lieferant: AccuStandard
Frequently Bought Together
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Brechungsindex- Kalibrierlösungen und -öle für Refraktometer
Lieferant: BELLINGHAM STANLEY
[EN]CONDUCTIVITY STANDARD 1.3µS/CM 1 * 250 mL
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
VWR® Pufferlösungen, Sekundärstandards
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
pH buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo
pH-Pufferlösung nach Reag. Ph. Eur. 4000600
Lieferant: VWR Chemicals
PUFFERLÖSUNG DURACAL, PH 4 1 * 500 mL
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Dichtestandards bezogen auf 25 °C
Lieferant: VWR Chemicals
TEBUFENPYRAD CERTIFIED 1 * 0,1 g
Lieferant: EHRENSTORFER
Buffer PH 4,00 1 * 500 mL
Lieferant: REAGECON
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Lieferant: Hach
pH buffer, single-use, SINGLET™
Lieferant: Hach
Gamma Cyclodextrin, Reference Standard
Lieferant: USP