AuftragsverfolgungKontakt
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning® | Avantor
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Flasks with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*, 3000 ml, side arm necks thread GL 45, 2, 1000-3000 ml, 188×259 mm
Artikelnr. 392-0308
Anbieter:   Corning
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Artikelnr. 392-0308
Anbieter:  Corning
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Flasks with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*, 3000 ml, side arm necks thread GL 45, 2, 1000-3000 ml, 188×259 mm
Preis
2 710,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
The Corning 1 L spinner flask body is constructed of polystyrene, paddle and shaft from polypropylene and caps from high density polyethylene. All are made of USP Class VI and ISO 10993-18 compliant materials
  • Recommended working range of 300 ml to 1 L
  • Extended paddle design ensures constant top-to-bottom motion of the liquid without having to adjust the height of the paddle
  • Bottom contours on the paddle hug the shape of the flask, eliminating dead spots
  • Two wide neck openings for easy pouring; easily accept a 100 ml pipet
  • Vertical side baffles break up laminar flow - ensures better mixing and maximises cell production
  • Each system is supplied individually double bagged
  • Sterilised by gamma irradiation; have the highest sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶ and meets USP XXIV:71 bacteriostasis, fungistasis and sterility standards
Bestellinformation: Single use only. Flasks cannot be autoclaved or resterilised with alcohol. Any attempt to do so will result in degradation of the materials. Optional vented caps (Cat. No 3567) and Aseptic transfer caps (Cat. No. 3562) are available Designed for both suspension and adherent cell culture applications and optimised for use with corning microcarriers
Spezifikationen
  • Ø×H:
    188×259 mm
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    1000-3000 ml
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Bezeichnung:
    Flasks with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*
  • Seq:
    02
  • Hals:
    side arm necks thread GL 45
  • Anzahl Seitenarme:
    2
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewinde
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-4102
    Belüftungsverschluss, 0,2-μm-Belüftung, für 500, 1000 und 3000-ml-Spinnerflaschen
    GL45
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST - 44,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewinde
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-4100
    Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 3000-ml-Spinnerflaschen
    GL45
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 449,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CORN3568
    Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST - 41,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewinde
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-4101
    Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 500-ml-Spinnerflaschen
    GL45
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 449,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewinde
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-4098
    Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 1000-ml-Spinnerflaschen
    GL45
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 449,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CORN401901
    Flügelradeinheit, Edelstahl, Doppellagerung, für magnetisch angetriebene Kolben 36 l (zur Verwendung mit Sonden)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 340,00 €