AuftragsverfolgungKontakt
Spinner flasks, disposable, Corning®
Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two vented caps on the side arms, 500 ml, Mittelhals Ø 100 mm, Seitenhals Gewinde GL 45, 2, 100-300 ml, 87,3× 203,2 mm
Catalog # 392-0309
Supplier:   Corning
Spinner flasks, disposable, Corning®
Catalog # 392-0309
Supplier:  Corning
Spinner flasks, disposable, Corning®
Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two vented caps on the side arms, 500 ml, Mittelhals Ø 100 mm, Seitenhals Gewinde GL 45, 2, 100-300 ml, 87,3× 203,2 mm
Price
1 350,00 €
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
  • Paddle size and height is optimised for each vessel size
  • Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
  • Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
Specifications
  • Ø×H:
    87,3× 203,2 mm
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    100-300 ml
  • Kapazität:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Flasks with two vented caps on the side arms
  • Seq:
    03
  • Hals:
    Mittelhals Ø 100 mm, Seitenhals Gewinde GL 45
  • Anzahl Seitenarme:
    2
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • CORN401901
    Flügelradeinheit, Edelstahl, Doppellagerung, für magnetisch angetriebene Kolben 36 l (zur Verwendung mit Sonden)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 340,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Gewinde
    Availability
    Price
  • 734-4102
    Belüftungsverschluss, 0,2-μm-Belüftung, für 500, 1000 und 3000-ml-Spinnerflaschen
    GL45
    Log in for availability
    1 * 4 ST - 44,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Gewinde
    Availability
    Price
  • 734-4101
    Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 500-ml-Spinnerflaschen
    GL45
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 449,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • CORN3568
    Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    Log in for availability
    1 * 4 ST - 41,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Gewinde
    Availability
    Price
  • 734-4100
    Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 3000-ml-Spinnerflaschen
    GL45
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 449,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Gewinde
    Availability
    Price
  • 734-4098
    Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 1000-ml-Spinnerflaschen
    GL45
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 449,00 €