AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for extraction unit E-812/E-816 | Avantor
Accessories for extraction unit E-812/E-816
Beaker HE, glass, 150 mm, 260 ml
Artikelnr. BUCH045674
Anbieter:   BUCHI
Accessories for extraction unit E-812/E-816
Artikelnr. BUCH045674
Anbieter:  BUCHI
Accessories for extraction unit E-812/E-816
Beaker HE, glass, 150 mm, 260 ml
Preis
1 434,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Beaker HE, glass, 150 mm, 260 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.