AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for extraction unit E-812/E-816 | Avantor
Accessories for extraction unit E-812/E-816
Beaker Soxhlet / ECE, 80 mm, 130 ml
Artikelnr. BUCH049427
Anbieter:   BUCHI
Accessories for extraction unit E-812/E-816
Artikelnr. BUCH049427
Anbieter:  BUCHI
Accessories for extraction unit E-812/E-816
Beaker Soxhlet / ECE, 80 mm, 130 ml
Preis
242,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Beaker Soxhlet / ECE, 80 mm, 130 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.