AuftragsverfolgungKontakt
Receiving flasks
Receiving flasks
3000 ml, Low temperature, KS 35/20
  BUCH040777
 :   BUCHI
Receiving flasks
  BUCH040777
 :  BUCHI
Receiving flasks
Receiving flasks
3000 ml, Low temperature, KS 35/20
345,00 €
1 * 1 ST
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Especially for BÜCHI rotary evaporators. With spherical joint socket KS 35/20.
  • Kugelschliff-Schale:
    KS 35/20
  • Typ:
    Low temperature
  • Kapazität:
    3000 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.