Auffangbehälter
Sammelschale mit Standardeinsatz, Material PEDH-EC, Schwarz, Elektrische Leitfähigkeit, mit Standardeinsatz, 365×490×240 mm, 295×415×200 mm
Catalog # 216-0926
Supplier: S.C.A.T.
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, weiß oder schwarz (elektrisch leitfähig). Für eine Vielzahl von Verwendungen.
- In elektrisch leitfähiger Ausführung verfübar
- Auch mit Sockeleinsatz erhältlich, der Kanister steht immer trocken
- Antistatikmatte und Erdungskabel optional verfügbar
Suitable for a wide range of canisters. Collect liquid in case of a leakage. The SCAT collection trays prevent the uncontrolled spread of hazardous liquids in the event of damage to a disposal container. The HDPE-EC conductive tray also prevents the build-up of static charge, which prevents the ignition of explosive substances.
Documents
GHS Poster Important Lab and HPLC Safety Guidelines
Application Notes
Specifications
- Typ:Elektrische Leitfähigkeit, mit Standardeinsatz
- Außen B×T×H:365×490×240 mm
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Sammelschale mit Standardeinsatz, Material PEDH-EC
- Seq:05
- Innen B×T×H:295×415×200 mm