AuftragsverfolgungKontakt
Spore strips
Spore strips
Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: traditional spore strip 107 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam, 30, 6 mm
Artikelnr. NAMSBS-108
Anbieter:   CROSSTEX
Spore strips
Artikelnr. NAMSBS-108
Anbieter:  CROSSTEX
Spore strips
Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: traditional spore strip 107 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam, 30, 6 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
  • Breite:
    6 mm
  • Bezeichnung:
    Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: traditional spore strip 107 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam
  • Länge:
    30
  • Seq:
    03