AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Einweg-Wägeschalen | Avantor
VWR®, Einweg-Wägeschalen
5 ml, 53×33×6 mm, Schwarz
Artikelnr. 611-1996
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Einweg-Wägeschalen
Artikelnr. 611-1996
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Einweg-Wägeschalen
VWR®, Einweg-Wägeschalen
5 ml, 53×33×6 mm, Schwarz
Preis
40,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PS, rautenförmig.
  • Breiter, flacher Boden verhindert Umkippen
  • Temperaturbeständig bis +70 °C
Diese flexiblen Schalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei minimalem Probenverlust. Sie sind ideal zur Verwendung mit Mikrowellen und Feuchtebestimmern.
 : Sie werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    5 ml
  • Farbe:
    Schwarz
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    53×33×6 mm
  • Cat. No.:
    611-1996