AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions | Avantor
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Artikelnr. REGE112025
Anbieter:   REAGECON
Buffer solutions
Artikelnr. REGE112025
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
49,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,05
  • pH-Wert:
    12,00
Spezifikationen