AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, self realasing, PTFE | Avantor
Stoppers, self realasing, PTFE
45/50, 75 mm
Artikelnr. COWI010.1145
Anbieter:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Artikelnr. COWI010.1145
Anbieter:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
45/50, 75 mm
Preis
78,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Spezifikationen
  • NS:
    45/50
  • Höhe:
    75 mm