AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX | Avantor
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 1 ml, 50 mg
Artikelnr. HYPE60108-420
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Artikelnr. HYPE60108-420
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 1 ml, 50 mg
Preis
295,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
A strong cation exchange sorbent for extraction of charged basic compounds.
  • Benzene ring provides potential for nonpolar interactions
  • Low pKa value sorbent
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Partikelgröße:
    40 - 60 µm
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bettgewicht:
    50 mg
  • Phase:
    SCX