AuftragsverfolgungKontakt
Probenkonzentratoren, Reacti Vap™
Probenkonzentratoren, Reacti Vap™
Reacti-Vap III Probenkonzentrator (27 Plätze)
Catalog # HYPETS-18826
Probenkonzentratoren, Reacti Vap™
Catalog # HYPETS-18826
Probenkonzentratoren, Reacti Vap™
Reacti-Vap III Probenkonzentrator (27 Plätze)
Price
2 320,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reacti-Vap-Verdampfer (9 Ports)
Diese Verdampfer sind präzisionsgefertigte Begasungssysteme. Sie bieten eine einfache, effiziente Verdampfung, indem sie die gleichzeitige oder getrennte Zufuhr von nicht reaktivem Druckgas zu Proben ermöglichen. Sie lassen sich einfach an einzelne Reacti-Therm™-Module anschließen.
Reacti-Vap III Verdampfer (27 Ports)
Diese Verdampfer verdreifachen die Anzahl der zu verdampfenden Proben. Neun Nadeln werden an jeder der drei individuell regulierbaren Kammern befestigt. Sie lassen sich einfach an Reacti-Therm™ III-Module anschließen.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Reacti-Vap III Probenkonzentrator (27 Plätze)
  • Seq:
    002
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HYPETS-18831
    Metallstange
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 70,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HYPETS-18829
    Ersatzknopf für Höhenverstellung
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 37,30 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HYPETS-18827
    Luer-Lock-Anschluss
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 54,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HYPETS-18782
    Ersatzröhren-Kit
    Log in for availability
    1 * 9 ST - 222,00 €