Probenkonzentratoren, Reacti Vap™
Reacti-Vap Probenkonzentrator (9 Plätze)
HYPETS-18825
Reacti-Vap-Verdampfer (9 Ports)
Diese Verdampfer sind präzisionsgefertigte Begasungssysteme. Sie bieten eine einfache, effiziente Verdampfung, indem sie die gleichzeitige oder getrennte Zufuhr von nicht reaktivem Druckgas zu Proben ermöglichen. Sie lassen sich einfach an einzelne Reacti-Therm™-Module anschließen.
Reacti-Vap III Verdampfer (27 Ports)
Diese Verdampfer verdreifachen die Anzahl der zu verdampfenden Proben. Neun Nadeln werden an jeder der drei individuell regulierbaren Kammern befestigt. Sie lassen sich einfach an Reacti-Therm™ III-Module anschließen.
- Bezeichnung:Reacti-Vap Probenkonzentrator (9 Plätze)
- Seq:001