Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL | Avantor

Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL

Kunststoffflasche, 2,5 L
Artikelnr. 20685.330
Ätzend
Anbieter:   VWR Chemicals
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Artikelnr. 20685.330
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL

Kunststoffflasche, 2,5 L

CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
51,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  • Merck-Index:14,08974
  • Siedepunkt:330 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:10,38 °C
  • Dichte:1,84 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-639-5
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1830
  • REACH:01-2119458838-20
Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Assay:
    Min. 95 %

Spezifikationen

  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    2,5 L

Spezifikationen