AuftragsverfolgungKontakt
Waste Caps
Abfallverschluss, inklusive O-Ring, Muttern, Hülsen, Stopfen und Farbhülsenadapter, , GLS 80, 4 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit M10 x 1-Gewinde für Schlauchtüllenadapter, PP
Artikelnr. JOURJR-S-18014
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Waste Caps
Artikelnr. JOURJR-S-18014
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Waste Caps
Abfallverschluss, inklusive O-Ring, Muttern, Hülsen, Stopfen und Farbhülsenadapter, , GLS 80, 4 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit M10 x 1-Gewinde für Schlauchtüllenadapter, PP
Preis
410,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Abfallkappen verfügen über drei oder vier Anschlüsse für ¹/₈- und ¹/₁₆"-Schläuche. Von jedem Abflussdeckel sind zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit einer zusätzlichen Öffnung zur Aufnahme eines 1/2-20-Anschlusses für ¹/₄" O.Ø-Schläuche oder eines Schlauchnippeladapters.
 :
 : Schlauchnippeladapter müssen separat bestellt werden.
 :
 :
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GLS 80
  • Bezeichnung:
    Abfallverschluss, inklusive O-Ring, Muttern, Hülsen, Stopfen und Farbhülsenadapter
  • Material:
    PP
  • Seq:
    07
  • Anschlussstück:
    4 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit M10 x 1-Gewinde für Schlauchtüllenadapter