Waste Caps
Abfallverschluss, inklusive O-Ring, Muttern, Hülsen, Stopfen und Farbhülsenadapter, , DIN 60, 3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit M10 x 1-Gewinde für Schlauchtüllenadapter, PP
Artikelnr. JOURJR-S-16013
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Abfallkappen verfügen über drei oder vier Anschlüsse für ¹/₈- und ¹/₁₆"-Schläuche. Von jedem Abflussdeckel sind zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit einer zusätzlichen Öffnung zur Aufnahme eines 1/2-20-Anschlusses für ¹/₄" O.Ø-Schläuche oder eines Schlauchnippeladapters.
Zertifizierung:
Bestellinformation: Schlauchnippeladapter müssen separat bestellt werden.
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Gewinde:DIN 60
- Bezeichnung:Abfallverschluss, inklusive O-Ring, Muttern, Hülsen, Stopfen und Farbhülsenadapter
- Material:PP
- Seq:09
- Anschlussstück:3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit M10 x 1-Gewinde für Schlauchtüllenadapter