Verschlüsse
Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter Adapterring, GL 38/430, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 1 Port für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
Artikelnr. JOURJR-S-13001
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
Spezifikationen
- Gewinde:GL 38/430
- Bezeichnung:Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter Adapterring
- Material:PP
- Seq:06
- Anschlussstück:1 Port für 1/16“-Schlauch, 1 Port für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch