AuftragsverfolgungKontakt
Verschlüsse
Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter Adapterring, GL 38/430, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 2 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
Artikelnr. JOURJR-S-13002
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Verschlüsse
Artikelnr. JOURJR-S-13002
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Verschlüsse
Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter Adapterring, GL 38/430, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 2 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
Preis
114,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 38/430
  • Bezeichnung:
    Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter Adapterring
  • Material:
    PP
  • Seq:
    07
  • Anschlussstück:
    1 Port für 1/16“-Schlauch, 2 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch