Verschlüsse
Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter, DIN 50, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 2 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
Artikelnr. JOURJR-S-15002
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
Spezifikationen
- Gewinde:DIN 50
- Bezeichnung:Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter
- Material:PP
- Seq:11
- Anschlussstück:1 Port für 1/16“-Schlauch, 2 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch