Verschlüsse
Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter, DIN 50, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 3 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
Artikelnr. JOURJR-S-15003
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
Spezifikationen
- Gewinde:DIN 50
- Bezeichnung:Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter
- Material:PP
- Seq:12
- Anschlussstück:1 Port für 1/16“-Schlauch, 3 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.