AuftragsverfolgungKontakt
Waste Caps | Avantor
Waste Caps
Waste cap, inklusive O-Ring, 1/4"-Muttern, Hülsen und Stopfen, , S 51, 3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 1/2-20-Gewinde für 1/4"-Schläuche, PP
Artikelnr. JOURJR-S-15103
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Waste Caps
Artikelnr. JOURJR-S-15103
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Waste Caps
Waste cap, inklusive O-Ring, 1/4"-Muttern, Hülsen und Stopfen, , S 51, 3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 1/2-20-Gewinde für 1/4"-Schläuche, PP
Preis
259,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Abfallkappen verfügen über drei oder vier Anschlüsse für ¹/₈- und ¹/₁₆"-Schläuche. Von jedem Abflussdeckel sind zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit einer zusätzlichen Öffnung zur Aufnahme eines 1/2-20-Anschlusses für ¹/₄" O.Ø-Schläuche oder eines Schlauchnippeladapters.
Certifications:
Ordering information: Schlauchnippeladapter müssen separat bestellt werden.
Delivery information:
Caution:
Spezifikationen
  • Gewinde:
    S 51
  • Bezeichnung:
    Waste cap, inklusive O-Ring, 1/4"-Muttern, Hülsen und Stopfen
  • Material:
    PP
  • Seq:
    10
  • Anschlussstück:
    3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 1/2-20-Gewinde für 1/4"-Schläuche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.