Cup samplers
Becherprobenehmer für Flüssigkeiten, Edelstahl 316, 100 ml, 600 mm, 55 mm
Artikelnr. SAMP5030A-600
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
- Single point liquid sampler with removable cup
- Simple operation, easy to clean and hygienic design
- Discrete samples to be taken from known heights within the product
Spezifikationen
- Ø:55 mm
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:Becherprobenehmer für Flüssigkeiten
- Länge:600 mm
- Material:Edelstahl 316
- Seq:01
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BorstenmaterialBürstenkopf ØStiel-/Griff-MaterialVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BorstenmaterialBürstenkopf ØStiel-/Griff-MaterialVerfügbarkeitPreis