AuftragsverfolgungKontakt
Cup samplers | Avantor
Cup samplers
Becherprobenehmer für Flüssigkeiten, Edelstahl 316, 100 ml, 1500 mm, 55 mm
Artikelnr. SAMP5030A-1500
Anbieter:   Sampling Systems
Cup samplers
Artikelnr. SAMP5030A-1500
Anbieter:  Sampling Systems
Cup samplers
Cup samplers
Becherprobenehmer für Flüssigkeiten, Edelstahl 316, 100 ml, 1500 mm, 55 mm
Preis
626,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
  • Single point liquid sampler with removable cup
  • Simple operation, easy to clean and hygienic design
  • Discrete samples to be taken from known heights within the product
Spezifikationen
  • Ø:
    55 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Becherprobenehmer für Flüssigkeiten
  • Länge:
    1500 mm
  • Material:
    Edelstahl 316
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Borstenmaterial
    Bürstenkopf Ø
    Stiel-/Griff-Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    Draht
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 66,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Borstenmaterial
    Bürstenkopf Ø
    Stiel-/Griff-Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    Draht
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,50 €