Measuring scoops, PP
250 ml, 260 mm, 90 mm, Weiß
Artikelnr. SEMA2648
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
- With flat, bevelled end and reinforced handle
- Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
- Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Breite:90 mm
- Kapazität:250 ml
- Farbe:Weiß
- Länge:260 mm
- Seq:07