Sicherheitskörbe
Korb mit Griff, PP, gelb, 430×310×220 mm
Catalog # SEMA2699
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Antistatisch
- Platzsparend, stapelbar
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Die antistatischen Sicherheitskörbe mit perforierten Wänden und Boden werden mit klappbaren Halterungen und vertikaler Arretierung geliefert.
Specifications
- Bezeichnung:Korb mit Griff, PP, gelb
- Seq:02
- B×T×H:430×310×220 mm