AuftragsverfolgungKontakt
Jars, with screw cap | Avantor
Jars, with screw cap
125 ml, 56 mm, 67 mm, Weiß
Artikelnr. SEMA3718
Anbieter:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Artikelnr. SEMA3718
Anbieter:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
125 ml, 56 mm, 67 mm, Weiß
Preis
84,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    56 mm
  • Kapazität:
    125 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    67 mm
  • Seq:
    05