Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 4,005, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Anbieter: REAGECON
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- Bezeichnung:Buffer standard DIN 19266
- pH Genauigkeit:-
- pH-Wert:4,005
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.