ContactUsLinkComponent
E-BOX VX2 2.0 MP GELDOKUMENTATIONSSYSTEM Kompaktes, netzwerkfähiges ''Stand-Alone''16 Bit Imagingsystem inklusive: hochsensitiver'sc ientific grade'' 2.0 Megapixel CCD-Kamera,lichtstarkem Zoomobjektiv 11.5 x 69/ F 1.4 mitNahlinse und Ethidiumbromid-U 1 * 1 ST
  730-1446
E-BOX VX2 2.0 MP GELDOKUMENTATIONSSYSTEM Kompaktes, netzwerkfähiges ''Stand-Alone''16 Bit Imagingsystem inklusive: hochsensitiver'sc ientific grade'' 2.0 Megapixel CCD-Kamera,lichtstarkem Zoomobjektiv 11.5 x 69/ F 1.4 mitNahlinse und Ethidiumbromid-U 1 * 1 ST
  730-1446
Frequently Bought Together