ContactUsLinkComponent
Doc-Print VX5 16 Bit 'stand-alone' basic Geldokumentationssystem, inklusive: Hochsensitiver 'Scientific Grade' 2.0 Megapixel CCD-Kam era, Steuerungseinheit mit extra-großem LCD-Display, Dunkelhaube, USB-Anschluss, UV-Filter F590, 20x20 cm standard UV 1 * 1 ST
Artikelnr. 730-1523
Lieferant:  Vilber Lourmat
undefined
Doc-Print VX5 16 Bit 'stand-alone' basic Geldokumentationssystem, inklusive: Hochsensitiver 'Scientific Grade' 2.0 Megapixel CCD-Kam era, Steuerungseinheit mit extra-großem LCD-Display, Dunkelhaube, USB-Anschluss, UV-Filter F590, 20x20 cm standard UV 1 * 1 ST
Artikelnr. 730-1523
Lieferant:  Vilber Lourmat
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together