AuftragsverfolgungKontakt
Hotplates | Avantor
Hotplates
350×500 mm, 30...110 °C, 1800 W, Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Artikelnr. GESTHT21
Anbieter:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Artikelnr. GESTHT21
Anbieter:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
350×500 mm, 30...110 °C, 1800 W, Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Preis
1 340,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Heizfläche:
    350×500 mm
  • Heizleistung:
    1800 W
  • Temperatur:
    30...110 °C
  • Seq:
    12
  • B×T×H:
    364×514×170 mm
  • Typ:
    Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate