AuftragsverfolgungKontakt
Calibration standards for size exclusion chromatography | Avantor
Calibration standards for size exclusion chromatography
Standard SM-105, 0,5 g × 10 standards, with MW range 1200 - 3800000, PS, 1
Artikelnr. SHOWF8602105
Anbieter:   Resonac
Calibration standards for size exclusion chromatography
Artikelnr. SHOWF8602105
Anbieter:  Resonac
CAS Nummer:  
Calibration standards for size exclusion chromatography
Standard SM-105, 0,5 g × 10 standards, with MW range 1200 - 3800000, PS, 1
CAS Nummer:  
Preis
2 600,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Standard SM-105, 0,5 g × 10 standards, with MW range 1200 - 3800000, PS