AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen | Avantor
Probenröhrchen
11 ml, 108 mm, 16 mm, , PP,
Artikelnr. METR6.2743.050
Anbieter:   METROHM
Probenröhrchen
Artikelnr. METR6.2743.050
Anbieter:  METROHM
Probenröhrchen
11 ml, 108 mm, 16 mm, , PP,
Preis
1 900,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Ideal für IC-Probenprozessoren und VA-Autosampler.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Kapazität:
    11 ml
  • Länge:
    108 mm
  • Material:
    PP
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Kapazität
    Bezeichnung
    Größe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METR6.2743.077
    __
    Perforierter Stopfen, PP, für 2,5 und 11 ml Probenröhrchen
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST - 107,00 €